Learn More
2,4,5-Triclorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302106 1 g 1 g
11312106 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03324.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3773-14-6 | C6H3Cl3S | 213.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3773-14-6
Fórmula molecular C6H3Cl3S
Peso molecular (g/mol) 213.5
Número MDL MFCD00014447
Clave InChI JARIALSGFXECCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trichlorothiophenol, renacit ii, benzenethiol, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorobenzene-1-thiol, acmc-209iv9, 2,4,5-trichloro-thiophenol, 2,4,5-trichlorophenyl mercaptan, 2,4,5-tris chloranyl benzenethiol, n-memet-n-trimetsilylmet benzylamine
PubChem CID 19597
Nombre IUPAC 2,4,5-triclorobencenotiol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichlorothiophenol
Punto de fusión 112°C to 118°C
Punto de ebullición 153°C to 154°C (15 mmHg)
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Número UN UN3335
Beilstein 509727
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.51
Porcentaje de pureza 97%