Learn More
2,4,5-Tricloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348866 5 g 5 g
11338866 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19506.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 5750-76-5 | C4HCl3N2 | 183.416 g/mol
2,4,5-Trichloropyrimidine is used in the synthesis of potent and selective anaplastic lymphoma kinase (ALK-5) inhibitors, used as an anti-tumor treatment. It is also used in the synthesis of EGFR inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4,5-tricloropirimidina se utiliza en la síntesis de inhibidores potentes y selectivos de la quinasa anaplásica del linfoma (ALK-5), que se emplean como tratamiento antitumoral. También se usa en la síntesis de inhibidores de EGFR.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5750-76-5
Fórmula molecular C4HCl3N2
Peso molecular (g/mol) 183.416
Número MDL MFCD03788200
Clave InChI GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
PubChem CID 237259
Nombre IUPAC 2,4,5-tricloropirimidina
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichloropyrimidine
Densidad 1.6
Punto de ebullición 84°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.573
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 4449
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.43
Porcentaje de pureza 98%