Learn More
2,4,5-triclorofeniletanol, TRC
Código de producto. 30456081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456081 500 mg -
30455731 1 g 1 g
30449843 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT382940500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14299-53-7
Fórmula molecular C8 H7 Cl3 O2
Peso molecular (g/mol) 241.5
Sinónimo 1-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1,2-ethanediol, 2,4,5-Trichlorophenylethanediol
Nombre IUPAC 1-(2,4,5-triclorofenil)etano-1,2-diol
SMILES OCC(O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichlorophenylethanediol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7Cl3O2/c9-5-2-7(11)6(10)1-4(5)8(13)3-12/h1-2,8,12-13H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.9512