Learn More
Éster isobutil del ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-T-2-methyl-1-propyl ester (mix of isomers) |
| CAS | 4938-72-1 |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl3 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4,5-T-iso-butyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13Cl3O3/c1-7(2)5-18-12(16)6-17-11-4-9(14)8(13)3-10(11)15/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4,5-triclorofenoxi)acetato de 2-metilpropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 311.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.993 |