Learn More
2,4,5-ácido acético triclorofenoxiacético, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12979394 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12979394 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12979394 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3655
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,4,5-ácido acético triclorofenoxi93-76-51000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichlorophenoxy Acetic Acid
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
CAS 93-76-5, 1634-04-4
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C8H5Cl3O3
Número MDL MFCD00004301
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI SMYMJHWAQXWPDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)COC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Nombre IUPAC 2-(2,4,5-triclorofenoxi)ácido acético
Solvent or Matrix MTBE
Peso molecular (g/mol) 255.48
PubChem CID 1480
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:27903
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio