Learn More
Ácido (2,4,5-triclorofenoxi-3,6-d2)acético-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-TD4 |
| CAS | 358731-37-0 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H Cl3 O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2 H,3H2,(H,12,13)/i1D,2 D,3D2 |
| SMILES | [2 H]c1c(Cl)c(Cl)c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])C(=O)O)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2,4,5-tricloro-3,6-dideuteriofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 259.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.9555 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |