Learn More
2,4,5-triclorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichlorophenol |
| CAS | 95-95-4 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl3 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phenol','2,4,5-trichloro-, 2,4,5-Trichlorophenol, 2.4,5-Trichlorophenic acid, Dowicide 2, NSC 2266, Preventol I, TCP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4,5-triclorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 197.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.9249 |