Learn More
2,4,5-triclorofenol-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichlorophenol ring-d2 |
| CAS | 93951-82-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H2 H Cl3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4,5-Trichlorophenol D2 (3,6-D2), Phen-2,5-d2-ol','3,4,6-trichloro- (9CI), 2,4,5-Trichlorophenol (Ring-D2), 2,4,5-Trichlorophenol D2, Phen-2,5-d2-ol','3,4,6-trichloro- (9CI), 2,4,5-Trichlorophenol (Ring-D2), 2,4,5-Trichlorophenol-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4,5-tricloro-3,6-dideuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 199.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9375 |