Learn More
2,4,5-triclorofenol-13C6, TRC
Código de producto. 30453200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453200 5 mg 5 miligramos
30451878 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7741485MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichlorophenol-13C6
CAS 2483736-12-3
Fórmula molecular 13C6 H3 Cl3 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2,4,5-Trichlorophenol-13C6, 2,4,5-Trichlorophenic Acid-13C6, Dowicide 2-13C6, NSC 2266-13C6, Preventol I-13C6, TCP-13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
Nombre IUPAC 2,4,5-tricloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
Peso molecular (g/mol) 203.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9451