Learn More
2,4,5-tricloronitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 89-69-0 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl3 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzene','1,2,4-trichloro-5-nitro-, 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene, 1,4,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 2,4,5-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,4,5-Trichloronitrobenzene, 3,4,6-Trichloronitrobenzene, NSC 50660, NSC 56980, NSC 60975 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tricloro-5-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 226.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.9151 |