Learn More
2,4,5-tricloronitrobenceno-13C6, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichloronitrobenzene- 13C6 |
| Fórmula molecular | 13C6 H2 Cl3 N O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene-13C6, 1,4,5-Trichloro-2-nitrobenzene-13 C6, 2,4,5-Trichloro-1-nitrobenzene- 13C6, 3,4,6-Trichloronitrobenzene- 13 C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tricloro-5-nitro(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 232.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.935 |