Learn More
2,4,5-Triclorobifenil-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Código de producto. 30320947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30320947 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320947 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND70400.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5
CAS 1276197-33-1
Fórmula molecular C12 D5 H2 Cl3
Cantidad 0.01 g
Sinónimo 2,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2,4,5-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5, PCB 29 D5, 2,4,5-TriCB-d5
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-10-7-12(15)11(14)6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,4,5-triclorofenil)benceno
Peso molecular (g/mol) 262.5738
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.9927 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity