Learn More
Ácido 2,4,5-triclorobenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichlorobenzoic Acid |
| CAS | 50-82-8 |
| Fórmula molecular | C7H3O2Cl3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| SMILES | C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4,5-triclorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 225.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.9199 |