Learn More
Cloruro de 2,4,5-triclorobencensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443987 5 g 5 g
11453987 25 g 25 g
11463987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19390.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15945-07-0 | C6H2Cl4O2S | 279.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15945-07-0
Fórmula molecular C6H2Cl4O2S
Peso molecular (g/mol) 279.94
Número MDL MFCD00007428
Clave InChI WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trichloro, unii-7gd5283xix, 2,4,5-trichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5174, acmc-1c50t, 2,4,5trichlorophenylsulfonylchloride, 2,5-trichlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 2,4,5-trichlorophenyl sulfone
PubChem CID 27575
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,5-triclorobencensulfonilo
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1112595
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.96
Porcentaje de pureza 98%