Learn More
Alfa Aesar™ Sal de potasio de ácido 2,4,5-triclorobencenosulfónico, +90 %
Código de producto. 11475566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475566 25 g 25 g
11455566 1 g 1 g
11465566 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475566 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B20713.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 62625-17-6
Fórmula molecular C6H2Cl3KO3S
Peso molecular (g/mol) 299.587
Número MDL MFCD00024894
Clave InChI DRPLRPSXUUSFOB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23692292
Nombre IUPAC Potasio; 2,4,5-triclorobencenosulfonato
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S(=O)(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo potassium 2,4,5-trichlorobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt, potassium 2,4,5-trichlorobenzenesulphonate, benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt 1:1, potassium 2,4,5-trichlorobenzene-1-sulfonate, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonic acid, potassium salt, c6h2cl3so3.k, potassium2,4,5-trichlorobenzenesulfonate, potassium ion 2,4,5-trichlorobenzenesulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.6
Porcentaje de pureza ≥90%