Learn More
Varilla sólida de Al-23, redonda, diám.: 3 mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11393058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11393058 600 mm 600 mm
11373058 100 mm 100 mm
11333068 200 mm 200 mm
11383058 250 mm 250 mm
11343068 300 mm 300 mm
11313068 800 mm 800 mm
11323068 1000 mm 1000 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11393058 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 032927.EH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Al-23 Solid Rod
Cantidad 600 mm
Formulario Varilla sólida redonda