Learn More
2,4,5-tricloroanilina, TRC
Código de producto. 30137314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137314 250 g 250 g
30005779 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT774090250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-30-6
Fórmula molecular C6 H4 Cl3 N
Peso molecular (g/mol) 196.46
Sinónimo Benzenamine, 2,4,5-trichloro- (9CI, ACI), 2,4,5-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline, 2,4,5-trichloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,4,5-Trichloraniline, 2,4,5-Trichloro-phenylamine, 2,4,5-Trichloroaniline, NSC 64139
Nombre IUPAC 2,4,5-tricloroanilina
SMILES Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichloroaniline
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.9409