Learn More
2,4,5-tricloroanilina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichloroaniline |
| CAS | 636-30-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5-Trichloroaniline |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl3 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4,5-tricloroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.46 |
| Mostrar más |