Learn More
2,4,5-tricloroanilina-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichloroaniline-D4 |
| CAS | 1219804-61-1 |
| Fórmula molecular | C6 D4 Cl3 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 2,4,5-Trichlorobenzen-3,6-d2-amine-d2, 2,4,5-Trichloro-phenyl-3,6-d2-amine-d2, 2,4,5-Trichloroaniline-d4, 2,4,5-Trichloroaniline-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2 H,10H2/i1D,2 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4,5-tricloro-N,N,3,6-tetradeuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.4863 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.966 g/mol |
| Mostrar más |