Learn More
2,4,5-Tricloroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414587 250 g 250 g
11404587 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21113.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 636-30-6 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-30-6
Fórmula molecular C6H4Cl3N
Peso molecular (g/mol) 196.455
Número MDL MFCD00007662
Clave InChI GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,4,5-trichloro, unii-7xkk8s8wo0, aniline, 2,4,5-trichloro, 7xkk8s8wo0, 2,4,5-trichlorophenylamine, ccris 2882, pubchem3213, 2,5-trichloroaniline, aniline,4,5-trichloro, 2,4,5-trichloro aniline
PubChem CID 12487
Nombre IUPAC 2,4,5-tricloroanilina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichloroaniline
Punto de fusión 92°C to 95°C
Cantidad 250 g
Olor Characteristic
Número UN UN2018
Beilstein 879091
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.46
Porcentaje de pureza 97%