Learn More
2,4,5-Tricloro-1,3-benzenedicarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30454131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454131 10 mg -
30451214 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77385010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23039-03-4
Fórmula molecular C8HCl3N2
Peso molecular (g/mol) 231.47
Sinónimo 2,4,5-Trichloroisophthalonitrile, 2,5,6-Trichloro-1,3-dicyanobenzene, 6-Dechloro Chlorothalonil
Nombre IUPAC 2,4,5-triclorobenceno-1,3-dicarbonitrilo
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)C#N)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichloro-1,3-benzenedicarbonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8HCl3N2/c9-6-1-4(2-12)7(10)5(3-13)8(6)11/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9205