Learn More
2,4,5-Tribromotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445603 1 g 1 g
11455603 5 g 5 g
11465603 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13507.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3278-88-4 | C7H5Br3 | 328.829 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3278-88-4
Fórmula molecular C7H5Br3
Peso molecular (g/mol) 328.829
Número MDL MFCD00052984
Clave InChI KZZJNNUPNNBCCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-tribromotoluene, benzene, 1,2,4-tribromo-5-methyl, acmc-209upl, 2,4,5-tribrom-toluol, ksc569e9t, benzene,1,2,4-tribromo-5-methyl, 1,2,4-tris bromanyl-5-methyl-benzene
PubChem CID 137875
Nombre IUPAC 1,2,4-Tribromo-5-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Tribromotoluene
Punto de fusión 112°C to 115°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.83
Porcentaje de pureza ≥97%