Learn More
2,4,5-tribromoyodobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Tribromoiodobenzene |
| CAS | 366496-32-4 |
| Fórmula molecular | C6H2Br3I |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Br3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(I)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tribromo-5-yodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 440.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.6751 |