Learn More
1-acetato de 2,4,5-tribromofenol, TRC
Código de producto. 30457349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457349 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT897535100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Tribromo-phenol 1-Acetate
CAS 855429-70-8
Fórmula molecular C8H5Br3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,4,5-Tribromo-phenol Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1cc(Br)c(Br)cc1Br
Nombre IUPAC Acetato de (2,4,5-tribromofenilo)
Peso molecular (g/mol) 372.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.784