Learn More
1-acetato de 2,4,5-tribromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Tribromo-phenol 1-Acetate |
| CAS | 855429-70-8 |
| Fórmula molecular | C8H5Br3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4,5-Tribromo-phenol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(Br)c(Br)cc1Br |
| Nombre IUPAC | Acetato de (2,4,5-tribromofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 372.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.784 |