Learn More
Sulfato de 2,4,5-triamino-6-hidroxipirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499457 25 g 25 g
11409467 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21989.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.51€
    40.65€ / 25 g
    Ahorro 5.86€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35011-47-3 | C4H9N5O5S | 239.206 g/mol
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate used as an intermediate for synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de 2,4,5-triamino-6-hidroxipirimidina se utiliza como intermediario para la química orgánica sintética.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35011-47-3
Fórmula molecular C4H9N5O5S
Peso molecular (g/mol) 239.206
Número MDL MFCD00012785
Clave InChI RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate, 6-hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulfate, 2,5,6-triaminopyrimidin-4 3h-one sulfate, unii-9sz7zx1h0l, sulfuric acid; triaminopyrimidin-4-ol, 2,5,6-triamino-4-pyrimidinol sulfate, 4 1h-pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate, 2,5,6-triaminopyrimidin-4 1h-one sulphate, 2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol sulfate, 9sz7zx1h0l
PubChem CID 296856
Nombre IUPAC ácido sulfúrico; 2,5,6-triamino-1H-pirimidina-4-ona
SMILES C1(=C(NC(=NC1=O)N)N)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4621048
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.21
Porcentaje de pureza 97%