Learn More
2-(4,5-Dihidro-1H-pirazol-1-il)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4,5-Dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5677-75-8 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O/c8-5-4-7-3-1-2-6-7/h2,8H,1,3-5H2 |
| SMILES | OCCN1CCC=N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dihidropirazol-2-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0793 |