Learn More
2-(4,5-Dihidro-1h-imidazol-2-il)piridina, TRC
Código de producto. 30365588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365588 500 mg 500 miligramos
30355043 250 mg 250 miligramos
30353791 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD177851500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7471-05-8
Fórmula molecular C8H9N3
Peso molecular (g/mol) 147.18
Sinónimo 2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridinyl)-2-imidazoline, 2-(2-Pyridyl)imidazoline, 2-(2'-Pyridyl)imidazoline, 2-(Pyridin-2-yl)imidazoline, 4,5-Dihydro-2-(pyridin-2-yl)-1H-imidazole, NSC 403538
Nombre IUPAC 2-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)piridina
SMILES C1CN=C(N1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4,5-Dihydro-1h-imidazol-2-yl)pyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3/c1-2-4-9-7(3-1)8-10-5-6-11-8/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0796