Learn More
2-{4-[5-cloro-3-(trifluorometil)-2-piridil]piperazino}etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10096172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10096172 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10096172 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00098CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-{4-[5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazino}ethan-1-ol
CAS 215434-39-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H15ClF3N3O
Número MDL MFCD00203911
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazino ethan-1-ol, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanol, maybridge1_000177, 1-piperazineethanol,4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-ol
Clave InChI NYMGNJNWMTZCFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCO)C2=NC=C(C=C2C(F)(F)F)Cl
Nombre IUPAC 2-[4-[5-cloro-3-(trifluorometil)piridin-2-il]piperazin-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 309.717
PubChem CID 2795584
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.72
Porcentaje de pureza 97%