Learn More
2,4,5,6-Tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, TRC
Código de producto. 30407967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407967 500 mg -
30406655 1 g -
30390729 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH160031500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933734-43-1
Fórmula molecular C6H9N3
Peso molecular (g/mol) 123.16
Sinónimo 1H,4H,5H,6H,7H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-b]piridina
SMILES C1CNc2n[nH]cc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h4H,1-3H2,(H2,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0796