Learn More
2,4,5,6-Tetrafluoropirimidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10873951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10873951 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10873951 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00196DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4F4N2
Cantidad 1 g
Sinónimo tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
Clave InChI KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetrafluoropirimidina
Peso molecular (g/mol) 152.052
PubChem CID 136605
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.05
Porcentaje de pureza 95%