Learn More
2,4,5,6-Tetrafluoropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485167 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15485167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32453.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 767-79-3 | C4F4N2 | 152.052 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Punto de ebullición 83°C
Fórmula molecular C4F4N2
Número MDL MFCD10687402
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sinónimo tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
Clave InChI KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetrafluoropirimidina
Peso molecular (g/mol) 152.052
PubChem CID 136605
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.05
Porcentaje de pureza 95%