Learn More
2,4,5,6-tetrafluoroisoftalonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalonitrile |
| CAS | 2377-81-3 |
| Fórmula molecular | C8F4N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tetrafluoroisophthalonitrile, Perfluoroisophthalonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14 |
| SMILES | Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(C#N)c1F |
| Nombre IUPAC | 2,4,5,6-tetrafluorobenceno-1,3-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9998 |