Learn More
2,4,5,6-tetraclorofenol-13C6, TRC
Código de producto. 18010320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18010320 10 mg 10 miligramos
18071720 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18010320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29138210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246820-81-4
Fórmula molecular 13C6 H2 Cl4 O
Peso molecular (g/mol) 237.847
Sinónimo 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 13C6, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetracloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES O[13c]1[13c](Cl)[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9061
Porcentaje de pureza >95%