Learn More
2,4,5,6-Tetracloro-m-xileno, TRC
Código de producto. 30426587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426587 250 mg
30408877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291555250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-09-8
Fórmula molecular C8 H6 Cl4
Peso molecular (g/mol) 243.95
Sinónimo Benzene, 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dimethyl-, m-Xylene, 2,4,5,6-tetrachloro- (7CI,8CI), m-Xylene, tetrachloro- (4CI), 1,2,3,5-Tetrachloro-4,6-dimethylbenzene, 1,2,3,5-Tetrachloroxylene, 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 2,4,5,6-Tetrachloroxylene, TCMX, Tetrachloro-m-xylene
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetracloro-4,6-dimetilbenceno
SMILES Cc1c(Cl)c(C)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)4(2)7(11)8(12)6(3)10/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9224