Learn More
2,4,5,6-tetracloro-m-xileno 2000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324822 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324822 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011119AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
CAS 877-09-8
Nombres de analitos o componentes 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H6 Cl4
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)4(2)7(11)8(12)6(3)10/h1-2H3
SMILES Cc1c(Cl)c(C)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetracloro-4,6-dimetilbenceno
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 243.95
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9224 g/mol