Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopirimidina Sulfato, TRC
Código de producto. 30425154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425154 25 g
30421999 250 g
30424116 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28394025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5392-28-9
Fórmula molecular C4 H8 N6 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 238.225
Sinónimo Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
Nombre IUPAC pirimidina-2,4,5,6-tetramina; ácido sulfúrico
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0484