Learn More
Sulfato de 2,4,5,6-tetraaminopirimidina, Mikromol
Código de producto. 30459607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459607 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30459607 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0040.160025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de 2,4,5,6-tetraaminopirimidina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Nombres de analitos o componentes 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H8 N6 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC pirimidina-2,4,5,6-tetramina; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 238.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238,0484 g/mol