Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopirimidina sulfato hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133570 25 g Frasco de vidrio 25 g
10327070 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5392-28-9
Fórmula molecular C4H10N6O4S
Peso molecular (g/mol) 238.22
Número MDL MFCD06408008
Clave InChI MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
PubChem CID 79358
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Ocre a marrón
Pérdida por secado 9% max. (1 g, 150°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 25, 423
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Nombre IUPAC pirimidina-2,4,5,6-tetramina; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.