Learn More
Sulfato de 2,4,5,6-tetraaminopirimidina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30325951 100 mg
1 options
Código de producto. 30325951 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17323000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Nombres de analitos o componentes 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H8 N6 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC pirimidina-2,4,5,6-tetramina; ácido sulfúrico
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 238.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238,0484 g/mol