Learn More
Sulfato de 2,4,5,6-tetraminopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493068 250 g 250 g
11473068 10 g 10 g
11483068 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18788.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238.22 g/mol
Used as an intermediate in the production of Methotrexate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermediario en la producción de metotrexato.
Solubilidad
Soluble en agua y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5392-28-9
Fórmula molecular C4H10N6O4S
Peso molecular (g/mol) 238.22
Número MDL MFCD06408008
Clave InChI MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
PubChem CID 79358
Nombre IUPAC pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3785189
Información de solubilidad Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.23
Porcentaje de pureza 97%