Learn More
2-(4-((5,6-Dimetoxiquinolin-8-il)amino)pentil)isoindolina-1,3-diona, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-((5,6-Dimethoxyquinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindoline-1,3-dione |
| CAS | 2514955-47-4 |
| Fórmula molecular | C24H25N3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25N3O4/c1-15(8-7-13-27-23(28)16-9-4-5-10-17(16)24(27)29)26-19-14-20(30-2)22(31-3)18-11-6-12-25-21(18)19/h4-6,9-12,14-15,26H,7-8,13H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C1N(CCCC(C)NC2=CC(OC)=C(OC)C3=C2N=CC=C3)C(C4=CC=CC=C41)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-((5,6-dimetoxiquinolin-8-il)amino)pentil)isoindolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 419.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?