Learn More
2-(4-((5,6-Dimetoxiquinolin-8-il)amino)pentil)isoindolina-1,3-diona, TRC
Código de producto. 30382955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382955 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30382955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48051050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-((5,6-Dimethoxyquinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindoline-1,3-dione
CAS 2514955-47-4
Fórmula molecular C24H25N3O4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25N3O4/c1-15(8-7-13-27-23(28)16-9-4-5-10-17(16)24(27)29)26-19-14-20(30-2)22(31-3)18-11-6-12-25-21(18)19/h4-6,9-12,14-15,26H,7-8,13H2,1-3H3
SMILES O=C1N(CCCC(C)NC2=CC(OC)=C(OC)C3=C2N=CC=C3)C(C4=CC=CC=C41)=O
Nombre IUPAC 2-(4-((5,6-dimetoxiquinolin-8-il)amino)pentil)isoindolina-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 419.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.18