Learn More
2,4,5,2', 3',4'-Hexaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30405239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405239 100 mg
30398706 10 mg
30391537 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290948100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35065-28-2
Fórmula molecular C12 H4 Cl6
Peso molecular (g/mol) 360.88
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,4',5'-hexachloro-, 2,2',3,4,4',5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl, 2,2',3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl, 2,3,4,2',4',5'-Hexachlorobiphenyl, 2,4,5,2',3',4'-Hexachlorobiphenyl, CB 138, K 138, PCB 138, 2,2',3,4,4',5'-HexaCB
Nombre IUPAC 1,2,3-triclororo-4-(2,4,5-triclorofenil)benceno
SMILES Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 138
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(11(17)12(7)18)6-3-9(15)10(16)4-8(6)14/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8444