Learn More
2,4,4-Trimetilciclopentanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454367 1 g 1 g
11464367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4694-12-6 | C8H14O | 126.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4694-12-6
Número MDL MFCD00019313
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,4-Trimethylcyclopentanone
Densidad 0.877
Punto de ebullición 159°C to 161°C
Temperatura de inflamación 43°C (110°F)
Fórmula molecular C7H16O2
Índice de refracción 1.432
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Sinónimo propionaldehyde diethyl acetal, propane, 1,1-diethoxy, propanaldiethylacetal, propionaldehyde, diethyl acetal, diethyl propional, propanal diethyl acetal, propionaldehyde diethylacetal, propane,1-diethoxy, propioaldehyde diethylacetal, propioaldehyde diethyl acetal
Clave InChI MBNMGGKBGCIEGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(OCC)OCC
Nombre IUPAC 1,1-Dietoxipropano
Peso molecular (g/mol) 132.20
PubChem CID 20858
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 98%