Learn More
2,4,4-trimetil-2-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,4-Trimethyl-2-pentanol |
| CAS | 690-37-9 |
| Fórmula molecular | C8H18O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1,3,3-Tetramethylbutanol, 2-Hydroxy-2,4,4-trimethylpentane, NSC 904, Neopentyldimethylcarbinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h9H,6H2,1-5H3 |
| SMILES | OC(C)(CC(C)(C)C)C |
| Nombre IUPAC | 2,4,4-trimetilpentan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.14 |