Learn More
2',4,4'-Trihidroxicalcona, 97 %
Código de producto. 11441490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441490 1 g 1 g
11451490 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26920.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 961-29-5
Fórmula molecular C15H12O4
Peso molecular (g/mol) 256.257
Número MDL MFCD00075907
Clave InChI DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Sinónimo isoliquiritigenin, 2',4,4'-trihydroxychalcone, 4,2',4'-trihydroxychalcone, 6'-deoxychalcone, e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-4-hydroxyphenyl prop-2-en-1-one, 2',4',4-trihydroxychalcone, isoliquirtigenin, unii-b9cti9gb8f, ccris 7676, chalcone, 2',4,4'-trihydroxy
PubChem CID 638278
ChEBI CHEBI:310312
Nombre IUPAC (E)-1-(2,4-dihidroxifenil)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-en-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4,4'-Trihydroxychalcone
Punto de fusión 185°C to 188°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.27
Porcentaje de pureza 97%