Learn More
2-(4-(4-Nitrofenil)butan-2-ilamino)-1-(4-metoxifenil)etanol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30471216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471216 250 mg -
30482266 5 mg 5 miligramos
30467256 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN503070250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346600-92-7
Fórmula molecular C19H25ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 380.87
Nombre IUPAC 1-(4-metaxifenil)-2-((4-(4-nitrofenil)butan-2-il)amino)tan-1-ol hidrocloruro de etano-1-ol
SMILES CC(CCC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])NCC(C2=CC=C(C=C2)OC)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-(4-Nitrophenyl)butan-2-ylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O4.ClH/c1-14(3-4-15-5-9-17(10-6-15)21(23)24)20-13-19(22)16-7-11-18(25-2)12-8-16;/h5-12,14,19-20,22H,3-4,13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.15