Learn More
Éter de 2-[4-(4-morfolinil)-1,2,5-tiadiazol-3-ilo] (S)-(-)-timolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl] (S)-(-)-Timolol Ether |
| CAS | 1391068-18-0 |
| Fórmula molecular | C19 H31 N7 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl] (S)-(-)-Timolol Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H31N7O4S2/c1-19(2,3)20-12-14(30-18-16(22-32-24-18)26-6-10-28-11-7-26)13-29-17-15(21-31-23-17)25-4-8-27-9-5-25/h14,20H,4-13H2,1-3H3/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@@H](COc1nsnc1N2CCOCC2)Oc3nsnc3N4CCOCC4 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-2,3-bis[(4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propil]-2-metilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 485.624 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.188 |