Learn More
2-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]acetamida (3,3',5,5'-tetrayodotiroacetamida), Mikromol™
Código de producto. 30050213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050213 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050213 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0694.170025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]acetamida (3,3',5,5'-tetrayodotiroacetamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide
CAS 176258-88-1
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 I4 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetamide, Benzeneacetamide, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9I4NO3/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H2,19,20)
SMILES NC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
Nombre IUPAC 2-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodo-fenoxi)-3,5-diyodo-fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 746.84
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 746.6761 g/mol